Learn More
4-[(4-Chlorophényl)méthyl]-2-[2-(1-méthyl-2-pyrrolidinyl)éthyle]-1(2H)-chlorhydrate de phtalazinone, TRC
Code produit 30012507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012507 5 mg 5mg
30008687 10 mg 10mg
30009809 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012507 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3801205MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117078-70-3
Formule moléculaire C22H24ClN3O . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 381.9
Synonyme Azelastine 5-Member-Cyclic-Isomer Hcl
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2-[2-(1-méthylpyrrolidine-2-yl)éthyle]phtalazine-1-one
SMILES Cl.CN1CCCC1CCN2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-[2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)ethyl]-1(2H)-phthalazinone Hydrochloride
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H24ClN3O/c1-25-13-4-5-18(25)12-14-26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Poids de la formule 417.1375