Learn More
4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol %, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10566615
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10566615 100 g 100g
10143014 10 g 10g
10396784 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10566615 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09284FA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 39512-49-7
Formule moléculaire C11H15Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 248.15
Numéro MDL MFCD00006001
Clé InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
CID PubChem 38282
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 100 g
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 97%