Learn More
4-(4-chlorophényl)pyrimidine-2-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10723633
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10723633 1 g Flacon en verre ambré 1g
10232552 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10723633 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM05717DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 175203-08-4
Formule moléculaire C10H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 222.69
Numéro MDL MFCD00174262
Clé InChI TWKIWOOKHPWUIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-chlorophenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-chloro-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-chlorophenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 2 1h-pyrimidinethione, 4-4-chlorophenyl, maybridge1_004888, 6-4-chlorophenyl pyrimidine-2 1h-thione, 4-4-chlorophenyl-3h-pyrimidine-2-thione
CID PubChem 2735805
Nom IUPAC 6-(4-chlorophenyl)-1,2-dihydropyrimidine-2-thione
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC(=S)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)pyrimidine-2-thiol
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 222.7
Pourcentage de pureté 97%