Learn More
Acide 4-[(4-chlorophényl)sulfonyl]-3-méthylthiophène-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10425512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10425512 10 g Flacon en verre ambré -
10425322 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10425512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01338EA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-65-2
Formule moléculaire C12H9ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 316.77
Numéro MDL MFCD00067886
Clé InChI WZQQSJVPCVCQKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chloro-benzenesulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004536, 4-4-chlorophenylsulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl-3-methylthiophene-2-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-methyl-thiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 2778453
Nom IUPAC Acide 4-(4-chlorophényl)sulfonyl-3-méthylthiophène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(SC=C1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-methylthiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 316.78
Pourcentage de pureté 97%