Learn More
Acide 4-[(4-chlorophényl)sulfonyl]-3-thiophènecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10713823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10713823 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10651683 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713823 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00552CB
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 423769-77-1
Formule moléculaire C11H7ClO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 302.743
Numéro MDL MFCD03407362
Clé InChI MSVUIONRVJKUIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl sulfonyl-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfonylthiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzenesulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl sulfonyl, maybridge3_004411, 3-thiophenecarboxylicacid,4-4-chlorophenyl sulfonyl, 4-4-chlorophenyl sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorobenzene-1-sulfonyl thiophene-3-carboxylic acid
CID PubChem 2779802
Nom IUPAC Acide 4-(4-chlorophényl)sulfonylthiophène-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=CC=C1S(=O)(=O)C2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-3-thiophenecarboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 302.76
Pourcentage de pureté 97%