Learn More
Acide 4-[(4-chlorophényl)thio]thiophène-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10364382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10364382 250 mg -
10232192 1 g 1g
10240445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10364382 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04905CB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 149609-86-9
Formule moléculaire C11H7ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 270.745
Numéro MDL MFCD00052149
Clé InChI UKDSGGJQRSNTHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl thio thiophene-3-carboxylic acid, 3-thiophenecarboxylicacid, 4-4-chlorophenyl thio, 4-4-chlorophenyl sulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulfanylthiophene-3-carboxylic acid, maybridge3_003733, acmc-20n5rn, 4-4-chlorophenylsulfanyl thiophene-3-carboxylic acid, 4-4-chlorophenyl thio-3-thiophenecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl sulphanyl thiophene-3-carboxylic acid
CID PubChem 2778946
Nom IUPAC acide 4-(4-chlorophényle)sulfanylthiophène-3-carboxylique
SMILES C1=CC(=CC=C1SC2=CSC=C2C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(4-Chlorophenyl)thio]thiophene-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 270.76
Pourcentage de pureté 97%