Learn More
4,4'-di-tert-butylbiphényle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10772871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10772871 5 g Flacon en verre 5g
10136923 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291880050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1625-91-8 | C20H26 | 266.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1625-91-8
Formule moléculaire C20H26
Poids moléculaire (g/mol) 266.42
Numéro MDL MFCD00008834
Clé InChI CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-di-tert-butylbiphenyl, 4,4'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-t-butylbiphenyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butylphenyl benzene, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1,1-dimethylethyl, 1-tert-butyl-4-4-tert-butyl phenyl benzene, di-t-butylbiphenyl, pubchem9048, acmc-209st2, 4,4'-di-tertbutylbiphenyl
CID PubChem 74195
Nom IUPAC 1-tert-butyl-4-(4-tert-butylphényl)benzène
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Di-tert-butylbiphenyl
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 126°C to 129°C
Couleur Orange-jaune à blanc
Point d’ébullition 190°C to 192°C (13.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)3CC6H4C6H4C(CH3)3
Quantité 5 g
Beilstein 05, 298
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dioxane
Poids de la formule 266.42
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline