Learn More
4,4’-Diacétylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418446
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418446 25 g 25g
11408446 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15911.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 787-69-9 | C16H14O2 | 238.286 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 787-69-9
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00017248
Clé InChI YSTSBXDVNKYPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diacetylbiphenyl, 4,4'-diacetyl biphenyl, 1-4-4-acetylphenyl phenyl ethanone, 4,4-diacetylbiphenyl, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diyl diethanone, 1-4'-acetyl 1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, ethanone, 1,1'-1,1'-biphenyl-4,4'-diylbis, 1-acetyl-4-4-acetylphenyl benzene, 1-4'-acetyl-1,1'-biphenyl-4-yl ethanone, diacetyl biphenyl
CID PubChem 301558
Nom IUPAC 1-[4-(4-acétylphényl)phényl]éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diacetylbiphenyl
Point de fusion 190°C to 193°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 98%