Learn More
4,4’-Diacétylbiphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4, 4'-Diacetylbiphenyl |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 192.0°C to 196.0°C |
| Couleur | Incolore à brun |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3COC6H4C6H4COCH3 |
| Quantité | 1 g |
| Afficher plus |