Learn More
4,4’’-diamino-p-terphényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397425 1 g 1g
11307435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397425 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05403.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3365-85-3 | C18H16N2 | 260.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3365-85-3
Formule moléculaire C18H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 260.34
Numéro MDL MFCD00051532
Clé InChI QBSMHWVGUPQNJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-diamino-p-terphenyl, 4,4-diaminoterphenyl, 4-4-4-aminophenyl phenyl aniline, ccris 4965, p-terphenyl, 4,4-diamine, 1,1':4',1-terphenyl-4,4-diamine, 4'-4-aminophenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 4,4-diamino-4-terphenyl
CID PubChem 104949
Nom IUPAC 4-[4-(4-aminophényl)phényl]aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4''-Diamino-p-terphenyl
Point de fusion 244°C to 250°C
Quantité 1 g
Beilstein 2120295
Poids de la formule 260.34
Pourcentage de pureté 95%