Learn More
4,4‘-Diaminoazobenzène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366636 250 mg 250mg
11342286 1 g 1g
11356636 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03743.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
4,4'-Diaminoazobenzene is used in cross-linking studies of epoxy resins and the synthesis of surface relief holographic materials. It is used in synthesis of anthraquinone reactive dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diaminoazobenzène est utilisé dans les études de réticulation des résines époxy et la synthèse des matériaux holographiques à décharge de surface. Il est utilisé dans la synthèse de colorants réactifs à l’anthraquinone.
Solubilité
Très soluble dans l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-41-0
Formule moléculaire C12H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 212.26
Numéro MDL MFCD00041892
Clé InChI KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
CID PubChem 10855
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminoazobenzene
Point de fusion ∽245°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 745553
Merck Index 14,2977
Informations sur la solubilité Very soluble in ethanol. Insoluble in water.
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)diazényl]aniline
Poids de la formule 212.26
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Diaminoazobenzene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Hazard Statement
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..