Learn More
4,4’-diaminobenzanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450547
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11450547 50 g 50g
11440547 10 g 10g
11460547 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11450547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22419.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 785-30-8 | C13H13N3O | 227.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 785-30-8
Formule moléculaire C13H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 227.27
Numéro MDL MFCD00025361
Clé InChI XPAQFJJCWGSXGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diaminobenzanilide, 4-amino-n-4-aminophenyl benzamide, benzamide, 4-amino-n-4-aminophenyl, 4-aminobenzoyl-4'-aminoanilide, p,p'-diaminobenzanilide, 4,4'-diamino benzanilide, unii-00x4jm89uh, benzanilide, 4,4'-diamino, 4-aminophenyl-n-4-aminophenyl carboxamide, ccris 8916
CID PubChem 69917
Nom IUPAC 4-amino-N-(4-aminophenyl)benzamide
SMILES NC1=CC=C(NC(=O)C2=CC=C(N)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminobenzanilide
Point de fusion 200°C to 202°C
Quantité 50 g
Beilstein 2215469
Poids de la formule 227.27
Pourcentage de pureté 98%