Learn More
4,4’-Diaminodicyclohexylméthane, mélange de stéréoisomères, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11332157 25 g 25g
11342157 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332157 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09598.14
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1761-71-3 | C13H26N2 | 210.365 g/mol
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diaminodicyclohexylméthane est utilisé comme agents de durcissement de l’époxy. Il s’agit d’un intermédiaire polyvalent qui produit du cuir, des produits en caoutchouc, des plastiques, des colorants et des polymères photosensibles. Il est utilisé dans la fabrication de diisocyanates et de polyamides. Il est également utilisé comme additif lubrifiant et comme inhibiteur de corrosion.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (5 g/l) à 20°C.
Remarques
Les matières incompatibles sont les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1761-71-3
Formule moléculaire C13H26N2
Poids moléculaire (g/mol) 210.365
Numéro MDL MFCD00001496
Clé InChI DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-methylenedicyclohexanamine, 4,4'-diaminodicyclohexylmethane, 4,4'-methylenebis cyclohexylamine, cyclohexanamine, 4,4'-methylenebis, wandamin hm, bis 4-aminocyclohexyl methane, bis p-aminocyclohexyl methane, 4,4'-diaminodicyclohexyl methane, pacm 20, cyclohexylamine, 4,4'-methylenebis
CID PubChem 15660
Nom IUPAC 4-[(4-aminocyclohexyl)méthyl]cyclohexan-1-amine
SMILES C1CC(CCC1CC2CCC(CC2)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane
Note relative au nom mixture of stereoisomers
Point de fusion ∼43°C
pH 11.5
Point d’ébullition 325°C to 327°C
Point d’éclair 159°C (318°F)
Odeur Amine-like
Quantité 25 g
Numéro UN UN2928
Beilstein 2079179
Informations sur la solubilité Soluble in water. (5g/L) at 20°C.
Poids de la formule 210.37
Pourcentage de pureté ≥98%