Learn More
4,4’-Diaminodicyclohexylméthane, mélange de stéréoisomères, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
4,4'-Diaminodicyclohexylmethane is used as epoxy curing agents. It is a versatile intermediate to produce leather, rubber products, plastics, dyes, and photo sensitive polymers. It is used in manufacturing diisocyanates and polyamides. It is also used as lubricant additive as and corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4,4′-diaminodicyclohexylméthane est utilisé comme agents de durcissement de l’époxy. Il s’agit d’un intermédiaire polyvalent qui produit du cuir, des produits en caoutchouc, des plastiques, des colorants et des polymères photosensibles. Il est utilisé dans la fabrication de diisocyanates et de polyamides. Il est également utilisé comme additif lubrifiant et comme inhibiteur de corrosion.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (5 g/l) à 20°C.
Remarques
Les matières incompatibles sont les acides, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides, les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane |
| Note relative au nom | mixture of stereoisomers |
| Point de fusion | ∼43°C |
| pH | 11.5 |
| Point d’ébullition | 325°C to 327°C |
| Point d’éclair | 159°C (318°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN2928 |
| Beilstein | 2079179 |
| Show More |