Learn More
4,4’-Diaminodiphénylsulfone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403218
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403218 500 g 500g
11493208 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18976.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 80-08-0 | C12H12N2O2S | 248.3 g/mol
It is active against a wide range of bacteria, but is mainly employed for its actions against Mycobacterium leprae, being used as part of multidrug regimens in the treatment of all forms of leprosy. It is a second-line medication for the treatment and prevention of Pneumocystis pneumonia and for the prevention of toxoplasmosis in those who have poor immune function. Additionally, it has been used for acne as well as other skin conditions. Moreover it is employed as an anti-inflammatory drug, anti-infective drug, a leprostatic drug and an antimalarial drug.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol chaud est presque transparente. Soluble dans le DMSO, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-08-0
Formule moléculaire C12H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 248.3
Numéro MDL MFCD00007887
Clé InChI MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dapsone, diaphenylsulfone, 4,4'-diaminodiphenyl sulfone, dapson, 4,4'-sulfonyldianiline, diaphenylsulfon, sulfona, 4-aminophenyl sulfone, avlosulfone, diphenasone
CID PubChem 2955
ChEBI CHEBI:4325
Nom IUPAC 4-(4-aminophényl)sulfonylaniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminodiphenyl sulfone
Point de fusion 175°C to 178°C
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 788055
Merck Index 14,2822
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in hot methanol is almost transparent. Soluble in DMSO,ethanol and acetone.
Poids de la formule 248.3
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.