Learn More
Acide de 4,4’-diaminostilbène-2,2’-disulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11482638 25 g 25g
11492638 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11482638 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16664.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.394 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-11-8
Formule moléculaire C14H14N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 370.394
Numéro MDL MFCD00024946
Clé InChI REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonyme amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
CID PubChem 5284378
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophényl)éthényl]benzènesulfonique
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 629516
Merck Index 14,595
Poids de la formule 370.41
Pourcentage de pureté 95%