Learn More
Acide 4,4’-diaminostilbène-2,2’-disulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10731632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10731632 100 g Flacon en verre 100g
10586972 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10731632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406411000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.10€
    68.65€ / 100g
    Économisez 9.45€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 81-11-8 | C14H14N2O6S2 | 370.4 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 81-11-8
Formule moléculaire C14H14N2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 370.4
Numéro MDL MFCD00024946
Clé InChI REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
Synonyme amsonic acid, flavonic acid, tinopal bhs, amsonsaeure, dasd, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid, unii-h68088wvjl, 2,2'-disulfo-4,4'-stilbenediamine, diaminostilbenedisulfonic acid, 4,4'-diaminostilbene-2,2'-disulphonic acid
CID PubChem 5284378
Nom IUPAC Acide 5-amino-2-[(E)-2-(4-amino-2-sulfophényl)éthényl]benzènesulfonique
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)S(=O)(=O)O)C=CC2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Diaminostilbene-2, 2'-disulfonic acid
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Brun-jaune à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 14,I,744
Merck Index 15, 590
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,diethyl ether
Poids de la formule 370.4
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.