Learn More
Acide 4,4'-diaminostilbène-2,2'-disulfonique, 95+%, TRC
Code produit 30361969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361969 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361969 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41683025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulfonic Acid
CAS 81-11-8
Formule moléculaire C14H14N2O6S2
Quantité 25 g
Synonyme 2,2'-(1,2-Ethenediyl)bis[5-aminobenzenesulfonic acid] (ACI), 2,2'-Stilbenedisulfonic acid, 4,4'-diamino- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2'-Disulfo-4,4'-stilbenediamine, 4,4'-Diamino-2,2'-stilbenedisulfonic acid, Amsonic acid, DAS, DASD, Diaminostilbenedisulfonic acid, DSD acid, Flavonic acid, NSC 163, p,p'-Diaminodiphenylethylene-o,o'-disulfonic acid, p,p'-Diaminostilbene-o,o'-disulfonic acid
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
SMILES Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(=O)(=O)O)c(c1)S(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 370.4