Learn More
4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, TRC
Code produit 30011473
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30011473 100 mg 100mg
30008097 25 mg 25mg
30006514 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011473 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD425415100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33549-66-5
Formule moléculaire C4 H4 Br2 N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 255.895
Synonyme 3H-Pyrazol-3-one, 4,4-dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-, 2-Pyrazolin-5-one, 4,4-dibromo-3-methyl- (6CI,8CI), 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 4,4-Dibromo-3-methyl-2-pyrazolin-5-one, 4,4-Dibromo-3-methyl-5-pyrazolone, 4,4-Dibromo-3-methyl-δ2-pyrazol-5-one, NSC 522042
Nom IUPAC 4,4-dibromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-one
SMILES CC1=NNC(=O)C1(Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Dibromo-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C4H4Br2N2O/c1-2-4(5,6)3(9)8-7-2/h1H3,(H,8,9)
Poids de la formule 253.869