Learn More
4,4’-Dibromobenzil, 97 %
Code produit 11474414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474414 250 g 250g
11454414 10 g -
11464414 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474414 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13090.30
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 35578-47-3 | C14H8Br2O2 | 368,024 g/mol
Le 4,4?-dibrobenzil a été utilisé pour la préparation du 5,5?-bis -(4-bro-phényl)-3-méthyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5?-bis -(4-bro- phényl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5 -bis-(4-bromo-phényl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione et 5,5 -bis-( 4-chloro-phényl)-3-éthylimidazolidine-2,4-dione. Il a également été utilisé dans la synthèse de nouveaux sensibilisateurs à base de quinoxaline pour les cellules solaires sensibilisées par des colorants.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications
Le 4,4′-dibromobenzil a été utilisé dans la préparation de 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-méthyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-butyl-imidazolidine-2,4-dione, 5,5′-bis-(4-bromo-phényl)-3-pentyl-imidazolidine-2,4-dione et de 5,5′-bis-(4-chloro-phényl)-3-éthyl imidazolidine-2,4-dione. Il a également été utilisé dans la synthèse de nouveaux sensibilisateurs à base de quinoxaline pour les cellules solaires sensibilisées par des colorants.
Solubilité
Peu soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35578-47-3
Formule moléculaire C14H8Br2O2
Numéro MDL MFCD00000104
Clé InChI NYCBYBDDECLFPE-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 96430
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4 '-Dibromobenzil
Point de fusion 224°C to 226°C
Quantité 250 g
Synonyme 4,4 '-dibromobenzil, ethanedione, bis 4-bromophenyl, p,p'-dibromobenzil, 1,2-bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, benzyl, 4,4 '-dibromo, unii-o4txv8a656, bis 4-bromophenyl ethanedione, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-bromophenyl, bis 4-bromophenyl ethane-1,2-dione, 1,2-bis-4-bromo-phenyl-ethane-1,2-dione
Informations sur la solubilité Sparingly soluble aq. soln..
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Nom IUPAC bis(4-bromophényl)éthane-1,2-dione
Poids moléculaire (g/mol) 368.02
Poids de la formule 368.04
Pourcentage de pureté 97%
RUO– À des fins de recherche uniquement