Learn More
4,4‘-Dibromobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338035 5 g 5g
11328035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08200.06
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3988-03-2 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
4,4'-Dibromobenzophenone is used in the synthesis of high molecular weight poly(p-phenylene) derivatives through palladium-catalyzed polycondensation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-dibromobenzophénone est utilisé dans la synthèse de dérivés poly(p-phénylène) de poids moléculaire élevé par réaction de polycondensation catalysée par le palladium.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le 2-propanol, l’acétone et le toluène. Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3-2-3988
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromobenzophenone
Point de fusion 172°C to 176°C
Formule moléculaire C5H10O2
Numéro MDL MFCD00085264
Quantité 5 g
Beilstein 2049958
Synonyme ethyl glycidyl ether, 2-ethoxymethyl oxirane, oxirane, ethoxymethyl, 1,2-epoxy-3-ethoxypropane, ethoxymethyl oxirane, 3-ethoxy-1,2-epoxypropane, oxirane, 2-ethoxymethyl, propane, 1,2-epoxy-3-ethoxy, 1-ethoxy-2,3-epoxypropane, ccris 1018
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,2-propanol,acetone and toluene. Miscible with water.
Clé InChI HQCSZRIVJVOYSU-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOCC1CO1
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthyl)oxirane
Poids moléculaire (g/mol) 102.13
CID PubChem 19919
Poids de la formule 340.03
Pourcentage de pureté ≥98%