Learn More
4,4'-Dibromobiphényl, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478106 250 g -
11468106 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11478106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14139.30
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
4,4'-Dibromobiphenyl is commonly used as fire retardants and plasticizers. It is also have application in gas chromatography and liquid chromatography analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-dibromobiphényle est couramment utilisé comme retardateur de flamme et plastifiant. Il est également utilisé dans l’analyse par chromatographie en phase gazeuse et par chromatographie liquide.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-86-4
Formule moléculaire C12H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 312.00
Numéro MDL MFCD00000101
Clé InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
CID PubChem 7110
Nom IUPAC 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromobiphenyl
Point de fusion 164°C to 169°C
Point d’ébullition 355°C to 360°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN3152
Beilstein 2044701
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 312.02
Pourcentage de pureté ≥98%