Learn More
4,4’-dibromobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10711681 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10711681 100 g Flacon en plastique -
10791165 25 g Flacon en plastique 25g
10551461 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10711681 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 212081000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-86-4 | C12H8Br2 | 312.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-86-4
Formule moléculaire C12H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 312.00
Numéro MDL MFCD00000101
Clé InChI HQJQYILBCQPYBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dibromobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo, p,p'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromodiphenyl, 1-bromo-4-4-bromophenyl benzene, 4,4'-dibromo-biphenyl, unii-pou26v2xt2, 4',4-dibromobiphenyl, biphenyl, 4,4'-dibromo, pou26v2xt2
CID PubChem 7110
Nom IUPAC 4,4'-dibromo-1,1'-biphenyl
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Dibromobiphenyl
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165°C to 169°C
Point d’ébullition 355°C to 360°C
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire BrC6H4C6H4Br
Quantité 100 g
Beilstein 05, 580
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol;,soluble in benzene
Poids de la formule 312
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dibromobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.