Learn More
4,4’-Dibromooctafluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496167 1 g -
11406177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11496167 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25126.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10386-84-2 | C12Br2F8 | 455.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10386-84-2
Formule moléculaire C12Br2F8
Poids moléculaire (g/mol) 455.93
Numéro MDL MFCD00000310
Clé InChI YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82600
Nom IUPAC 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl
SMILES FC1=C(F)C(=C(F)C(F)=C1Br)C1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Point de fusion 113°C to 115°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3152
Synonyme 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluorobiphenyl, octafluoro-4,4'-dibromobiphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1,1'-biphenyl,4,4'-dibromo-2,2',3,3',5,5',6,6'-octafluoro, 1-bromo-4-4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene, f-pbb, 4,4/'-dibromooctafluorobiphenyl, 4,4\\'-dibromooctafluorobiphenyl
Poids de la formule 455.94
Pourcentage de pureté 99%
Product Identifier
  • 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4-Dibromo-2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-1,1-biphenyl
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.