Learn More
4,4’-dichlorobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474344 500 g 500g
11454344 25 g 25g
11464344 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12608.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-98-2 | C13H8Cl2O | 251.11 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’acétone chaude.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Évitez les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-98-2
Formule moléculaire C13H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 251.11
Numéro MDL MFCD00000623
Clé InChI OKISUZLXOYGIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dichlorobenzophenone, bis 4-chlorophenyl methanone, methanone, bis 4-chlorophenyl, bis 4-chlorophenyl ketone, dcbp, di p-chlorophenyl ketone, di 4-chlorophenyl ketone, bis p-chlorophenyl ketone, p,p'-dichlorobenzophenone, usaf do-4
CID PubChem 7034
ChEBI CHEBI:27519
Nom IUPAC bis(4-chlorophenyl)methanone
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dichlorobenzophenone
Point de fusion 144°C to 146°C
Point d’ébullition 352°C to 354°C
Quantité 500 g
Beilstein 643345
Informations sur la solubilité Soluble in hot acetone.
Poids de la formule 251.11
Pourcentage de pureté 99%