Learn More
4,4’-Dichlorobutyrophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490458 25 g 25g
11309449 50 g 50g
11400468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490458 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24608.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40877-09-6 | C10H10Cl2O | 217.089 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40877-09-6
Formule moléculaire C10H10Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 217.089
Numéro MDL MFCD00018993
Clé InChI UKCHLVFIVJBCKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloro-1-4-chlorophenyl butan-1-one, 4,4'-dichlorobutyrophenone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl, gamma,p-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-oxobutane, 4-chloro-1-4-chlorophenyl-1-butanone, acmc-20a5su, 4',gamma-dichlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chlorobutyrophenone, 4-chloro-4'-chloro-butyrophenone
CID PubChem 2723781
Nom IUPAC 4-chloro-1-(4-chlorophényl)butan-1-one
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Point de fusion 28°C to 32°C
Indice de réfraction 1.56
Quantité 25 g
Beilstein 879782
Poids de la formule 217.09
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dichlorobutyrophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dichlorobutyrophenone