Learn More
4,4’-dichlorochalcone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312966 25 g 25g
11302966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10717.14
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 19672-59-4 | C15H10Cl2O | 277.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19672-59-4
Formule moléculaire C15H10Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 277.14
Numéro MDL MFCD00018704
Clé InChI YMEMCRBNZSLQCQ-XCVCLJGOSA-N
Synonyme 4,4'-dichlorochalcone, e-1,3-bis-4-chloro-phenyl-propenone, e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl prop-2-en-1-one, 2e-1,3-bis 4-chlorophenyl-2-propen-1-one, 4',4-dichlorochalcone, e-4,4'-dichlorochalcone, trans-1,3-di-4-chlorophenyl-prop-2-en-1-one
CID PubChem 5377011
Nom IUPAC (E)-1,3-bis(4-chlorophényl)prop-2-en-1-one
SMILES ClC1=CC=C(\C=C\C(=O)C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dichlorochalcone
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 25 g
Beilstein 2331589
Poids de la formule 277.15
Pourcentage de pureté ≥98%