Learn More
4,4'-Dichlorodiphényl Sulfone, TRC
Code produit 30132992
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30132992 10 g 10g
30133332 50 g 50g
30011223 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132992 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43416510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-07-9
Formule moléculaire C12 H8 Cl2 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 287.16
Synonyme Sulfone, bis(p-chlorophenyl) (6CI,8CI), 1,1'-Sulfonylbis[4-chlorobenzene], 4,4'-Dichlorodiphenyl sulfone, 4-Chloro-1-(4-chlorophenylsulfonyl)benzene, 4-Chlorophenyl sulfone, B 0810, Bis(4-chlorophenyl) sulfone, Bis(p-chlorophenyl) sulfone, Di-p-chlorophenyl sulfone, NSC 23899, NSC 38759, NSC 50730, NSC 7207, p,p'-Dichlorodiphenyl sulfone, p-Chlorophenyl sulfone, Benzene, 1,1'-sulfonylbis[4-chloro-, 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorophényl)sulfonylbenzène
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dichlorodiphenyl Sulfone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Poids de la formule 285.9622
Pourcentage de pureté >95%