Learn More
4,4-Diéthylamino-2-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15470388
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15470388 5 g 5g
15480388 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15470388 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53501.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10575-25-4 | C8H15NO | 141.21 g/mol
4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4-diéthylamino-2-Butyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et l’acétate d’éthyle. Soluble dans l’eau (11 g/l à @25°C).
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10575-25-4
Formule moléculaire C8H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 141.21
Numéro MDL MFCD00671356
Clé InChI ACGZBRWTWOZSFU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82735
Nom IUPAC 4-(diéthylamino)but-2-yn-1-ol
SMILES CCN(CC)CC#CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Diethylamino-2-butyn-1-ol
Densité 0.952
Point d’ébullition 231°C to 232°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Formule linéaire (CH3CH2)2NCH2C≡CCH2OH
Indice de réfraction 1.479
Quantité 5 g
Synonyme 4-diethylamino but-2-yn-1-ol, 4-diethylamino-2-butyn-1-ol, unii-ma2de62u5w, ma2de62u5w, 2-butyn-1-ol,4-diethylamino, 2-butyn-1-ol, 4-diethylamino, acmc-2098hk, 4-diethylamino-2-butyne-ol, 1-diethylaminobut-2-yn-4-ol
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and ethyl acetate. Soluble in water 11g/L @25°C.
Poids de la formule 141.21
Pourcentage de pureté 98%