Learn More
Chlorure de 4,4’-difluorobenzhydryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473554 50 g 50g
11399439 5 g 5g
11463554 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473554 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11226.18
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 27064-94-4 | C13H9ClF2 | 238.662 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27064-94-4
Formule moléculaire C13H9ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 238.662
Numéro MDL MFCD00044329
Clé InChI FHPNLCLHMNPLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobenzhydryl chloride, 4,4'-chloromethylene bis fluorobenzene, 1,1'-chloromethylene bis 4-fluorobenzene, chlorobis 4-fluorophenyl methane, 4,4'-difluorodiphenylmethylchloride, chloro bis-4-fluorophenyl methane, bis 4-fluorophenyl chloromethane, 4,4'-difluorobenzhydrylchloride, 1-chloro 4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene, 1-chloro-4-fluorophenyl methyl-4-fluorobenzene
CID PubChem 2723773
Nom IUPAC 1-[chloro-(4-fluorophényl)méthyl]-4-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)F)Cl)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,4'-Difluorobenzhydryl chloride
Densité 1.28
Point d’ébullition 126°C to 128°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.557
Quantité 50 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 2052680
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 238.66
Pourcentage de pureté 98%