Learn More
4,4’-Difluorobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453394 10 g 10g
11463394 50 g 50g
11473394 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453394 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10653.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-92-6
Formule moléculaire C13H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.20
Numéro MDL MFCD00000353
Clé InChI LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
CID PubChem 9582
Nom IUPAC bis(4-fluorophényl)méthanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Difluorobenzophenone
Point de fusion 106°C to 110°C
Point d’ébullition 170°C to 172°C (10 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 516231
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Difluorobenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Clasificación
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-fluorophenyl)ketone
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.