Learn More
4,4’-Difluorobenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473394 250 g 250g
11453394 10 g 10g
11463394 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473394 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10653.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 345-92-6 | C13H8F2O | 218.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 345-92-6
Formule moléculaire C13H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 218.20
Numéro MDL MFCD00000353
Clé InChI LSQARZALBDFYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobenzophenone, bis 4-fluorophenyl methanone, bis 4-fluorophenyl-methanone, methanone, bis 4-fluorophenyl, p,p'-difluorobenzophenone, di-p-fluorophenyl ketone, bis p-fluorophenyl ketone, bis 4-fluorophenyl ketone, benzophenone, 4,4'-difluoro, unii-88bnc11b9c
CID PubChem 9582
Nom IUPAC bis(4-fluorophényl)méthanone
SMILES FC1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Difluorobenzophenone
Point de fusion 106°C to 110°C
Point d’ébullition 170°C to 172°C (10 mmHg)
Quantité 250 g
Beilstein 516231
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté ≥98%