Learn More
4,4’-difluorobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318115 5 g 5g
11308115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08361.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 398-23-2 | C12H8F2 | 190.193 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 398-23-2
Formule moléculaire C12H8F2
Poids moléculaire (g/mol) 190.193
Numéro MDL MFCD00000349
Clé InChI PZDAAZQDQJGXSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-difluorobiphenyl, 4,4'-difluoro-1,1'-biphenyl, 4,4'-difluorodiphenyl, 1-fluoro-4-4-fluorophenyl benzene, unii-o0694gmk81, 1,1'-biphenyl, 4,4'-difluoro, 4-fluoro-1-4-fluorophenyl benzene, pubchem2016, 4,4'-difluorobipheny, biphenyl,4'-difluoro
CID PubChem 9811
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Difluorobiphenyl
Point de fusion 87°C to 89°C
Point d’ébullition 254°C to 255°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3152
Beilstein 2044699
Merck Index 14,3149
Poids de la formule 190.19
Pourcentage de pureté 99%