Learn More
Acide 4,4-difluorocyclohexanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485550 1 g 1g
15493307 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485550 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25831.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 122665-97-8 | Molecular Formula: C7H10F2O2 | Molecular Weight: 164.152 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122665-97-8
Formule moléculaire C7H10F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.152
Numéro MDL MFCD03788493
Clé InChI HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexylcarboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanoic acid, 4, 4-difluoro-cyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexane carboxylic acid, 4,4-difluorocyclohexanecarboxylicacid, pubchem15915, acmc-209aln, ksc174k3t
CID PubChem 2779136
Nom IUPAC acide 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
Point de fusion 104°C to 107°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 164.15
Pourcentage de pureté 98%