Learn More
Acide 4,4-difluorocyclohexanecarboxylique, TRC
Code produit 30386873
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386873 25 g 25g
30382740 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30386873 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44569525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 122665-97-8
Formule moléculaire C7H10F2O2
Quantité 25 g
Synonyme 4,4-Difluorocyclohexane-1-carboxylic Acid, 4,4-Difluorocyclohexanoic Acid, 4,4-Difluorocyclohexylcarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
Nom IUPAC acide 4,4-difluorocyclobenzène-1-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 164.15
Poids de la formule 164.0649