Learn More
(4,4-difluorocyclohexyl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15284914 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15284914 1 g 1g
15294914 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15284914 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 452470010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 178312-48-6 | C7H12F2O | 150.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 178312-48-6
Formule moléculaire C7H12F2O
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Numéro MDL MFCD11847775
Clé InChI XJZNZSLOHZLFQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluorocyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl-methanol, 4,4-difluorocyclohexane-1-methanol, cyclohexanemethanol, 4,4-difluoro, 4,4-difluorocyclohexanemethanol, 4,4-difluoro cyclohexyl methanol, 4,4-difluoro-cyclohexyl methanol, 4,4-difluorocyclohexyl-methanol
CID PubChem 21184133
Nom IUPAC (4,4-difluorocyclohexyl)méthanol
SMILES OCC1CCC(F)(F)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4, 4-Difluorocyclohexyl)methanol
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 1 g
Poids de la formule 150.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • (4,4-Difluorocyclohexyl)methanol, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.