Learn More
Chlorhydrate de 4,4-difluoropipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15595176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15595176 1 g 1g
15505186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15595176 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456000010
Quantité Prix
1 57.30€ / 1g
10 54.18€ / 1g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 144230-52-4 | C5H9F2N·HCl | 157.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144230-52-4
Formule moléculaire C5H9F2N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 157.59
Clé InChI OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
CID PubChem 2758351
Nom IUPAC 4,4-difluoropiperidine;hydrochloride
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Point de fusion 173.0°C to 177.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96.0 to 104% (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.59
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.