Learn More
4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308956 1 g 1g
11318956 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19555.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 144230-52-4 | Molecular Formula: C5H10ClF2N | Molecular Weight: 157.589 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144230-52-4
Formule moléculaire C5H10ClF2N
Poids moléculaire (g/mol) 157.589
Numéro MDL MFCD03095381
Clé InChI OABUKBBBSMNNPM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4-difluoropiperidine hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine hcl, piperidine, 4,4-difluoro-, hydrochloride, 4,4-difluoropiperidine, chloride, 4,4-difluoropiperidin-1-ium chloride, 4,4-difluoropiperidinehydrochloride, pubchem6797, acmc-1bwk7, 4,4-difluoropiperidinehcl, 4,4-difluoropiperidin hcl
CID PubChem 2758351
Nom IUPAC 4,4-difluoropiperidine; chlorhydrate
SMILES C1CNCCC1(F)F.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Point de fusion ∼172°C
Quantité 1 g
Beilstein 6812163
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 157.59
Pourcentage de pureté 98%