Learn More
4,4-Difluoropipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4-Difluoropiperidine |
| CAS | 21987-29-1 |
| Formule moléculaire | C5H9F2N |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2 |
| SMILES | FC1(F)CCNCC1 |
| Nom IUPAC | 4,4-difluoropéridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.13 |
| Poids de la formule | 121.0703 |