Learn More
4,4-Difluoropipéridine, TRC
Code produit 30377862
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30377862 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30377862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4513101G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 4,4-Difluoropiperidine
CAS 21987-29-1
Formule moléculaire C5H9F2N
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C5H9F2N/c6-5(7)1-3-8-4-2-5/h8H,1-4H2
SMILES FC1(F)CCNCC1
Nom IUPAC 4,4-difluoropéridine
Poids moléculaire (g/mol) 121.13
Poids de la formule 121.0703
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.