Learn More
4,4'-dihydroxybenzophénone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10579410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10579410 25 g Flacon en verre 25g
10132860 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10579410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114920250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-99-4
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002358
Clé InChI RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
CID PubChem 69150
ChEBI CHEBI:34365
Nom IUPAC Bis(4-hydroxyphényl)méthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Dihydroxybenzophenone
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 217°C to 222°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (HOC6H4)2CO
Quantité 25 g
Beilstein 08, 316
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in ether and ethanol
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.