Learn More
4,4’-dihydroxybenzophénone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11447407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447407 100 g 100g
11427407 5 g 5g
11437407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11447407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15097.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 611-99-4 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
4,4'-Dihydroxybenzophenone is as a UV light stabilizer. It and its derivatives are found in cosmetics, plastics, films, adhesives and coatings, optical fiber, and printed circuit boards. It is the precursor to certain polycarbonate polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4,4′-Dihydroxybenzophénone est un stabilisateur de lumière UV. On la retrouve, ainsi que ses dérivés, dans les cosmétiques, les plastiques, les films, les adhésifs et les revêtements, les fibres optiques et les circuits imprimés. C’est le précurseur de certains polymères en polycarbonate.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,45 g/L).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-99-4
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002358
Clé InChI RXNYJUSEXLAVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dihydroxybenzophenone, bis 4-hydroxyphenyl methanone, hbp ketone, methanone, bis 4-hydroxyphenyl, bis 4-hydroxyphenyl ketone, 4,4'-dihydoxy-benzophenone, bis p-hydroxy benzophenone, p,p'-dihydroxybenzophenone, 4,4'-dihydroxydiphenyl ketone, benzophenone, 4,4'-dihydroxy
CID PubChem 69150
ChEBI CHEBI:34365
Nom IUPAC Bis(4-hydroxyphényl)méthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C2=CC=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Point de fusion 221°C to 225°C
Quantité 100 g
Beilstein 1874572
Informations sur la solubilité Soluble in water(0.45g/L).
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté ≥98%