Learn More
4,4’-dihydroxybiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485886 100 g 100g
11475886 25 g 25g
11495886 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22240.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
4,4'-Dihydroxybiphenyl is used to prepare plastics. It serves as a laboratory reagent and an intermediate in the preparation of polyether liquid crystals. Further, it is used as an antioxidant agent for rubber and latex. In addition to this, it is used in light-colored rubber products, food packaging and medical latex products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-dihydroxybiphényl est utilisé dans la préparation des plastiques. Il sert de réactif de laboratoire et d’intermédiaire dans la préparation de cristaux liquides en polyéther. De plus, il est utilisé comme agent antioxydant pour le caoutchouc et le latex. De plus, il est utilisé dans les produits en caoutchouc de couleur claire, les emballages alimentaires et les produits en latex à des fins médicales.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-88-6
Formule moléculaire C12H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00002348
Clé InChI VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 7112
ChEBI CHEBI:34367
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Point de fusion 279°C to 285°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1908886
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dihydroxybiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: [1,1-Biphenyl]-4,4-diol