Learn More
4,4'-Dihydroxydiphényléther, TRC
Code produit 30371662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30371662 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30371662 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4934352.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether
CAS 1965-09-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C12H10O3
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
SMILES Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.063
Pourcentage de pureté >95