Learn More
4,4'-Dihydroxydiphényléther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dihydroxydiphenyl Ether |
| CAS | 1965-09-9 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C12H10O3 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H10O3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H |
| SMILES | Oc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.21 |
| Poids de la formule | 202.063 |
| Pourcentage de pureté | >95 |