Learn More
4,4’-dihydroxydiphénylméthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454320
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454320 1 g 1g
11464320 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454320 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11417.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 620-92-8 | C13H12O2 | 200.237 g/mol
4,4'-Dihydroxydiphenylmethane, is also used as a bisphenol derivative with antioxidant activities. Bisphenol F has been reported to exhibit estrogen agonistic properties. Bisphenol F is used to make epoxy resins and coatings for various applications, such as lacquers, varnishes, liners, adhesives, plastics, water pipes, dental sealants, and food packaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-dihydroxydiphénylméthane est également utilisé comme dérivé du bisphénol avec des activités antioxydantes. D’après les expériences, le bisphénol F présente des propriétés agonistes d’œstrogènes. Le bisphénol F est utilisé pour fabriquer des résines époxy et des revêtements pour diverses applications, telles que les laques, les vernis, les doublures, les adhésifs, les plastiques, les tuyaux d’eau, les scellants dentaires et les emballages alimentaires.
Solubilité
Il est soluble dans l’éthanol, l’éther, le chloroforme, l’alcali ; légèrement soluble dans le DMSO, insoluble dans le disulfure de carbone et l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 620-92-8
Formule moléculaire C13H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 200.237
Numéro MDL MFCD00002385
Clé InChI PXKLMJQFEQBVLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-methylenediphenol, bis 4-hydroxyphenyl methane, 4,4'-dihydroxydiphenylmethane, phenol, 4,4'-methylenebis, p-p-hydroxybenzyl phenol, bis p-hydroxyphenyl methane, phenol, 4,4'-methylenedi, 4,4'-methylenebisphenol, p,p'-bis hydroxyphenyl methane, 4-4-hydroxyphenyl methyl phenol
CID PubChem 12111
ChEBI CHEBI:34575
Nom IUPAC 4-[(4-hydroxyphényl)méthyl]phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Point de fusion 159°C to 163°C
Quantité 1 g
Beilstein 2049425
Informations sur la solubilité It is soluble in ethanol,ether,chloroform,alkali; slightly soluble in DMSO,insoluble in carbon disulfide and water.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Dihydroxydiphenylmethane