Learn More
4,4'-diiodobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455087
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455087 100 g 100g
11445087 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21970.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406.005 g/mol
4,4?-diiodobiphenyl was coupled with (trimethylsilyl) acetylene via a Sonogashira-Hagihara reaction to afford the (trimethylsilyl)ethynyl derivative. 4,4?-diiodobipheny enhanced the expression of the luciferase gene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4,4′-diiodobiphényl a été associé au(triméthylsilyl)acétylène par une réaction de Sonogashira-Hagihara pour obtenir le dérivé (triméthylsilyl)éthynyl. Le 4,4′-diiodobiphényl a amélioré l’expression du gène de la luciférase.
Solubilité
Soluble dans le toluène chaud (très faible turbidité).
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des oxydants forts et à l’abri de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3001-15-8
Formule moléculaire C12H8I2
Poids moléculaire (g/mol) 406.005
Numéro MDL MFCD00001057
Clé InChI GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
CID PubChem 76348
Nom IUPAC 1-iodo-4-(4-iodophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diiodobiphenyl
Point de fusion 205°C to 211°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3152
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hot Toluene(very faint turbidity).
Poids de la formule 406
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-Diiodobiphenyl