Learn More
4,4'-diiodobiphényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10209493 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10209493 100 g Flacon en verre 100g
10124703 5 g Flacon en verre -
10085843 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10209493 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 115121000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3001-15-8 | C12H8I2 | 406 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3001-15-8
Formule moléculaire C12H8I2
Poids moléculaire (g/mol) 406
Numéro MDL MFCD00001057
Clé InChI GPYDMVZCPRONLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diiodobiphenyl, 4,4'-diiodo-1,1'-biphenyl, 4,4'-diiododiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-diiodo, 1-iodo-4-4-iodophenyl benzene, 4,4-diiodobiphenyl, 4-4'-iodophenyl iodobenzene, 4,4;-diiodobiphenyl, 4,4'-diiododophenyl, pract, 4-iodo-1-4-iodophenyl benzene
CID PubChem 76348
Nom IUPAC 1-iodo-4-(4-iodophényl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)I)I
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Diiodobiphenyl
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 201°C to 204°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire IC6H4C6H4I
Quantité 100 g
Beilstein 05, 581
Poids de la formule 406
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Diiodobiphenyl
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.