Learn More
4,4’-diisopropylbiphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11495666
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11495666 5 g 5g
11485666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11495666 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20779.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18970-30-4 | C18H22 | 238.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18970-30-4
Formule moléculaire C18H22
Poids moléculaire (g/mol) 238.37
Numéro MDL MFCD00043533
Clé InChI NUEUMFZLNOCRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-diisopropylbiphenyl, 4,4'-diisopropyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-di-iso-propylbiphenyl, unii-wr8g413l6a, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis 1-methylethyl, 4,4-diisopropylbiphenyl, 1,1'-biphenyl, 4,4'-bis-1-methylethyl, 1-propan-2-yl-4-4-propan-2-ylphenyl benzene, biphenyl, 4,4'-diisopropyl, pubchem17483
CID PubChem 519615
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diisopropylbiphenyl
Point de fusion 66°C
Quantité 5 g
Nom IUPAC 3,4'-bis(propan-2-yl)-1,1'-biphenyl
Poids de la formule 238.37
Pourcentage de pureté 97%