Learn More
4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbénébenedissulfurique Sel disodique, TRC
Code produit 30373828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30373828 100 mg
30387370 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30373828 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD460501100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150321-88-3
Formule moléculaire C16 H10 N2 O6 S4 . 2 Na
Poids moléculaire (g/mol) 500.5
Synonyme 2,2'-(1,2-Ethanediyl)bis[5-isothiocyanatobenzenesulfonic Acid Disodium Salt
Nom IUPAC disodium ; 5-isothiocyanato-2-[2-(4-isothiocyanato-2-sulfonatophényl)éthyl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cc(ccc1CCc2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])N=C=S)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Diisothiocyano-2,2'-dihydrostilbenedisulfonic Acid Disodium Salt
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H12N2O6S4.2Na/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24;;/h3-8H,1-2H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 499.9217